1-[4-Amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazol-5-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111065-1G
APOSOR111065-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR111065-1G
1-[4-Amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazol-5-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
1-[4-Amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazol-5-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
Formule: C₁₃H₁₆N₄OS
MW: 276,357 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148239
Numéro CAS: 1042734-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité