Methyl 6-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)carbamoyl]amino}nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111080-1G
APOSOR111080-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111080-1G
Methyl 6-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)carbamoyl]amino}nicotinate
Methyl 6-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)carbamoyl]amino}nicotinate
Formule: C₁₄H₁₁ClN₄O₅
MW: 350,714 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347981
Numéro CAS: 1858255-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité