3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-thien-2-ylpropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111107-1G
APOSOR111107-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111107-1G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-thien-2-ylpropanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-thien-2-ylpropanoic acid
Formule: C₁₅H₁₃NO₃S
MW: 287,334 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02570954
Numéro CAS: 478079-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité