5-Bromo-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11111-5G
APOSOR11111-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR11111-5G
5-Bromo-o-toluidine
5-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 139 °C/17mmHg
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800678
Numéro CAS: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité