1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111141-1G
APOSOR111141-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111141-1G
1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
Formule: C₈H₇N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00108600
Numéro CAS: 17452-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité