tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111203-1G
APOSOR111203-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR111203-1G
tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉N₃O₃
MW: 253.298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20731084
Numéro CAS: 159873-21-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité