7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111210-1G
APOSOR111210-1GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR111210-1G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile hydrochloride
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₇N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29918589
Numéro CAS: 2108781-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité