Benzanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11124-25G
APOSOR11124-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR11124-25G
Benzanilide
Benzanilide
Formule: C₁₃H₁₁NO
Point d'ébullition: 117 °C/10mmHg
Point de fusion: 161…166 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003069
Numéro CAS: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité