2-[(4-Bromophenyl)methylene]malononitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromobenzylidene)malononitrile, 2-(4-Bromobenzylidene)malononitrile
OR111248-1G
APOSOR111248-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111248-1G
2-[(4-Bromophenyl)methylene]malononitrile
2-[(4-Bromophenyl)methylene]malononitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176213
Numéro CAS: 2826-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité