(3-Bromobenzylidene)malononitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111249-1G
APOSOR111249-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111249-1G
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456782
Numéro CAS: 2972-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité