(2-Bromobenzylidene)malononitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111250-1G
APOSOR111250-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111250-1G
(2-Bromobenzylidene)malononitrile
(2-Bromobenzylidene)malononitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175208
Numéro CAS: 2698-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité