Methyl 4-(2,2-dicyanovinyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111251-5G
APOSOR111251-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR111251-5G
Methyl 4-(2,2-dicyanovinyl)benzoate
Methyl 4-(2,2-dicyanovinyl)benzoate
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01141799
Numéro CAS: 3129-16-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité