2-(Chloromethyl)-5-thien-2-yl-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111257-1G
APOSOR111257-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111257-1G
2-(Chloromethyl)-5-thien-2-yl-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-thien-2-yl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₇H₅ClN₂OS
MW: 200,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01885819
Numéro CAS: 727374-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité