Methyl 3-chloro-1H-indazole-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111267-1G
APOSOR111267-1GEA 331 EUR InStock
APOSOR111267-1G
Methyl 3-chloro-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-chloro-1H-indazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22376767
Numéro CAS: 1337881-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité