4-Iodo-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111297-1G
APOSOR111297-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR111297-1G
4-Iodo-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)benzenesulphonamide
4-Iodo-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₂IN₃O₂S
MW: 413,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29060037
Numéro CAS: 2085690-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité