4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111299-1G
APOSOR111299-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111299-1G
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01651884
Numéro CAS: 77901-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité