Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodophthalic anhydride

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodoisobenzofuran-1,3-dione

OR111350-1G
APOSOR111350-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR111350-1G
3-Iodophthalic anhydride
3-Iodophthalic anhydride


Formule: C₈H₃IO₃
MW: 274,0121 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458692
Numéro CAS: 28418-88-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité