Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylphenylacetonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

OR111361-5G
APOSOR111361-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR111361-5G
4-Isopropylphenylacetonitrile
4-Isopropylphenylacetonitrile


Formule: C₁₁H₁₃N
Point d'ébullition: 150 °C/25mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040892
Numéro CAS: 4395-87-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité