Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR111419-1G
APOSOR111419-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111419-1G
6-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine


Formule: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25961521
Numéro CAS: 25045-84-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité