[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)acetic acid
OR111422-1G
APOSOR111422-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR111422-1G
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864552
Numéro CAS: 492445-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité