Ethyl (4-amino-3,5-dibromophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111424-1G
APOSOR111424-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR111424-1G
Ethyl (4-amino-3,5-dibromophenyl)acetate
Ethyl (4-amino-3,5-dibromophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁Br₂NO₂
MW: 337,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD12547823
Numéro CAS: 122063-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité