2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111474-1G
APOSOR111474-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111474-1G
2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
Formule: C₁₂H₆Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13238892
Numéro CAS: 99902-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité