5'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
OR1115-500G
APOSOR1115-500GEA 369 EUR InStock
APOSOR1115-500G
5'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone 98%
5'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C/28mmHg
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067788
Numéro CAS: 1450-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité