Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
OR111503-1G
APOSOR111503-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111503-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₆N₂O₂·ClH
MW: 198,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954929
Numéro CAS: 1423031-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité