2',6'-Diméthylacétanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111521-5G
APOSOR111521-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR111521-5G
2',6'-Diméthylacétanilide
2',6'-Diméthylacétanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008675
Numéro CAS: 2198-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité