Methyl 3-amino-2,6-dibromo-4-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111526-1G
APOSOR111526-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR111526-1G
Methyl 3-amino-2,6-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl 3-amino-2,6-dibromo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉Br₂NO₂
MW: 322,981 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923513
Numéro CAS: 1352397-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité