3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111535-1G
APOSOR111535-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR111535-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Formule: C₈H₇BrN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827905
Numéro CAS: 1215799-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité