2,5-Dichloro-4-nitro-1H-imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111543-1G
APOSOR111543-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR111543-1G
2,5-Dichloro-4-nitro-1H-imidazole
2,5-Dichloro-4-nitro-1H-imidazole
Formule: C₃HCl₂N₃O₂
MW: 181,965 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748952
Numéro CAS: 15965-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité