4-Nitro-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitroindan-1-one
OR111546-1G
APOSOR111546-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR111546-1G
4-Nitro-1-indanone
4-Nitro-1-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656901
Numéro CAS: 24623-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité