tert-Butyl-4-[(5-aminopyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111547-1G
APOSOR111547-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111547-1G
tert-Butyl-4-[(5-aminopyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[(5-aminopyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₃
MW: 293,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026334
Numéro CAS: 346665-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité