Methyl 3-iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111562-250MG
APOSOR111562-250MGEA 499 EUR InStock
APOSOR111562-250MG
Methyl 3-iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-4-nitro-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₆IN₃O₄
MW: 347,066 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272206
Numéro CAS: 885520-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité