Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111570-1G
APOSOR111570-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111570-1G
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂
MW: 205,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05997359
Numéro CAS: 62772-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité