(4-Chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111586-1G
APOSOR111586-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR111586-1G
(4-Chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetic acid
(4-Chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₄H₁₇ClO₃
MW: 268,736 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09048751
Numéro CAS: 19774-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité