4-Hydroxy-2-(methylsulphanyl)-6-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111606-1G
APOSOR111606-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR111606-1G
4-Hydroxy-2-(methylsulphanyl)-6-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Hydroxy-2-(methylsulphanyl)-6-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formule: C₁₂H₉N₃OS
MW: 243,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00974848
Numéro CAS: 97693-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité