N-(6-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan-4-yl)-N-cyclopropylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111614-1G
APOSOR111614-1GEA 445 EUR InStock
APOSOR111614-1G
N-(6-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan-4-yl)-N-cyclopropylamine
N-(6-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan-4-yl)-N-cyclopropylamine
Formule: C₁₅H₁₁BrClNO
MW: 336,611 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31707701
Numéro CAS: 2251053-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité