1-(Dibenzylamino)propan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111617-1G
APOSOR111617-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR111617-1G
1-(Dibenzylamino)propan-2-one
1-(Dibenzylamino)propan-2-one
Formule: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15480865
Numéro CAS: 68543-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité