5-Chloro-2-methylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11210-1G
APOSOR11210-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR11210-1G
5-Chloro-2-methylbenzimidazole
5-Chloro-2-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Point de fusion: 208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014559
Numéro CAS: 2818-69-1
EINECS: 220-575-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité