Acide indole-2-carboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11262-10G
APOSOR11262-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR11262-10G
Acide indole-2-carboxylique 98%
Acide indole-2-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 202…206 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005611
Numéro CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité