ω-Bromo-4-hydroxyacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
OR11266-25G
APOSOR11266-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR11266-25G
ω-Bromo-4-hydroxyacétophénone 97%
ω-Bromo-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072424
Numéro CAS: 2491-38-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité