2-Bromo-1-furan-2-ylethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11289-1G
APOSOR11289-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR11289-1G
2-Bromo-1-furan-2-ylethanone
2-Bromo-1-furan-2-ylethanone
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04038962
Numéro CAS: 15109-94-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité