6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11295-100G
APOSOR11295-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR11295-100G
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016733
Numéro CAS: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité