4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11321-5G
APOSOR11321-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR11321-5G
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Point de fusion: 262…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051502
Numéro CAS: 1193-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité