Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodocumène 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-2-isopropylbenzene, 2-(2-Iodophenyl) propane

OR11375-25G
APOSOR11375-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR11375-25G
2-Iodocumène 95+%
2-Iodocumène


Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/20mmHg
Densité: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013704
Numéro CAS: 19099-54-8
EINECS: 242-819-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité