5-Chloropicolinonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11381-5G
APOSOR11381-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR11381-5G
5-Chloropicolinonitrile 96%
5-Chloropicolinonitrile
Formule: C6H3ClN2
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788835
Numéro CAS: 89809-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité