2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one
OR11386-1G
APOSOR11386-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR11386-1G
2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one
2-Amino-5,5-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one
Formule: C₉H₁₂N₂OS
MW: 196,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170187
Numéro CAS: 1629-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité