Ethyl-2-chloro-5-oxazolecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-5-carboxylate
OR11484-1G
APOSOR11484-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR11484-1G
Ethyl-2-chloro-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₃
MW: 175,5697 g/mol
Numéro MDL: MFCD09475866
Numéro CAS: 862599-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité