4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromothiophene-2-carbonitrile, 4-Bromo-2-cyanothiophene
OR11486-1G
APOSOR11486-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11486-1G
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂BrNS
MW: 188,0500 g/mol
Point de fusion: 49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00114951
Numéro CAS: 18791-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité