5-Bromo-4-pentylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11586-250MG
APOSOR11586-250MGEA 29.2 EUR InStock
APOSOR11586-250MG
5-Bromo-4-pentylpyrimidine
5-Bromo-4-pentylpyrimidine
Formule: C₉H₁₃BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800934
Numéro CAS: 951884-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité