6-Chloro-N-cyclohexyl-4-pyrimidinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyrimidine
OR11612-250MG
APOSOR11612-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11612-250MG
6-Chloro-N-cyclohexyl-4-pyrimidinamine 98%
6-Chloro-N-cyclohexyl-4-pyrimidinamine
Formule: C₁₀H₁₄ClN₃
MW: 211,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03669655
Numéro CAS: 61667-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité