8-Bromo-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11664-1G
APOSOR11664-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR11664-1G
8-Bromo-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
8-Bromo-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₅BrClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800973
Numéro CAS: 957120-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité